Sistemas de filtración al vacío, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
130-4020 130-4045
513-1301EA 148 EUR
513-1301 513-1302
Sistemas de filtración al vacío, Nalgene®
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
Membrana de nitrocelulosa, superior: PP, inferior: PS. Listo para usar en análisis microbiano, de calidad de agua o medioambiental.
  • Graduado en la parte superior e inferior
  • Retirada fácil de la membrana
* con rejilla gris