Cabezales de embudo con filtro, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
247202407 247205001 247209003 247212408 247215002 247219004
511-5110EA 28.7 EUR
511-5110 511-5120 511-5130 511-5117 511-5127 511-5137
Cabezales de embudo con filtro, DURAN®
Embudos Embudos de filtración Embudos con filtro
Cabeza de filtro en vidrio Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, embudo de PP y dos anillos para juntas de caucho fluorado.
  • Discos filtrantes intercambiables
  • El material filtrado se retira de forma fácil y segura
  • Disco filtrante de fácil limpieza por ambos lados
Se puede colocar un disco filtrante ref. 511-5126 (48 mm Ø) en aparatos de 250 ml como soporte para el  filtro de membrana y de papel.
Información para pedidos: Sistema de filtro con embudo y dos juntas, sin disco filtrante.