Sistema para filtración al vacío, Combisart®
Proveedor: Sartorius
16840 16841
516-7030EA 190 EUR
516-7030 611-1247
Sistema para filtración al vacío, Combisart®
Colectores
El sistema Combisart® le permite seleccionar el equipo y consumibles óptimos para sus necesidades de control de calidad. Presenta un diseño modular y accesorios estándar para hacer su elección más fácil.
La parte central del sistema es un colector de acero inoxidable diseñado para acoplar todos los tipos de soportes de filtro y embudos, como:
- unidades listas para usar de monitores BioSart® 100 y embudos BioSart® 250
- embudos de acero inoxidable que se pueden esterilizar a la llama y utilizar para recuento de colonias
Soportes para filtros de policarbonato y de vidrioMore Product Information