Portafiltros de disco en trípode
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
11872 11873
516-7504EA 8160 EUR
516-7504 516-7505
Portafiltros de disco en trípode
Portafiltros
Para la filtración y esterilización de líquidos y gases. Adecuado para productos químicos agresivos, disolventes, medios de cultivo celular, medicamentos, vitaminas, agua de relleno, antibióticos y pinturas fotosensibles.
  • Diseño optimizado con una superficie filtrante hasta 15% mayor que otros sistemas, lo cual proporciona mayor velocidad y alarga la vida útil de los filtros
  • Conexiones higiénicas adecuadas para aplicaciones farmacéuticas
Acero inoxidable 316 con junta de Viton.
Para membranas: de 142 mm de Ø  (127 mm cuando se usa prefiltro).
Para membranas: de 293 mm de Ø (265 mm cuando se usa prefiltro).