Soportes para filtros de vacío, acero inoxidable
Proveedor: Sartorius
16201 16219
512-3300EA 1130 EUR
512-3300 512-3301
Soportes para filtros de vacío, acero inoxidable
Portafiltros
Para la determinación de número de colonias y de partículas. En especial para aplicaciones en las que la cantidad de partículas o microorganismos retenidos en la membrana es crítica. La frita de acero que sirve como apoyo del filtro garantiza una distribución uniforme del material retenido.
Autoclavables  hasta 134 ºC.
Ø externo: 10 mm.
Componentes: tapa, vaso superior, colector inferior, apoyo para filtro, pinza y llave de acero.