Portafiltros de vacío
Proveedor: Sartorius
16508-B 16514-E 16517-E
611-0687EA 329 EUR
611-0687 611-0688 611-0689
Portafiltros de vacío
Portafiltros
Portafiltros fabricados en PC para filtración de soluciones acuosas, ideal para usar con bombas peristálticas o jeringas.
Presión máx. 7 bar
* Filtro/prefiltro