Papel de filtro, cuantitativo
Proveedor: Sartorius
FT-3-102-070 FT-3-104-185 FT-3-127-110 FT-3-127-070 FT-2-101580580 FT-2-102580580 FT-2-103580580 FT-2-127580580 FT-3-101-090 FT-3-101-150 FT-3-103-090 FT-3-103-110 FT-3-104-055 FT-3-104-070 FT-3-105-125
515-1162EA 16.7 EUR
515-1162 515-1208 516-7044 516-7042 SARTFT-2-101580580 SARTFT-2-102580580 SARTFT-2-103580580 SARTFT-2-127580580 515-1143 515-1146 515-1183 515-1184 515-1202 515-1203 515-1226
Papel de filtro, cuantitativo
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cuantitativo
Papeles de filtro fabricados con pasta refinada y línteres con más de un 98 % de celulosa alfa. Se garantiza que no contienen residuos de ácido y tienen un mínimo contenido de cenizas. Estos filtros están prácticamente libres de cenizas. Todos los papeles de filtro libres de ceniza de Sartorius se caracterizan por su resistencia a la humedad y gran pureza; por esta razón son especialmente adecuados para análisis cuantitativos, embudos Buechner, filtración a presión o en vacío.
388: “Punto negro”Para precipitados voluminosos y floculados, especialmente para hidróxido de hierro, aluminio y cromo; sulfuro de cobre, bismuto, cobalto y hierro; precipitados orgánicos de metales coloreados; determinación de silicio en el análisis de acero y arrabio; para soluciones ácidas y ligeramente alcalinas y filtrado a presión.
389: “Punto blanco” El grado para análisis más utilizado; para precipitados relativamente gruesos como sulfuros de plata, arsénico, antimonio, cadmio, plomo, hierro y manganeso; cromato de plomo; molibdato de amonio; carbonatos alcalinotérreos, etc.; para soluciones ácidas y ligeramente alcalinas y filtrado a presión.
390: “Punto verde”Para filtración de precipitados finos: sulfato de bario; molibdato de plomo; dióxido de plomo; hidróxido de calcio; fluoruro de calcio; sulfuro de níquel, zinc y estaño; para soluciones ácidas y ligeramente alcalinas y filtración de presión
393: 'Purple dot filter' Ideal for particularly difficult filtration conditions and especially fine-grained precipitates; barium sulphate; copper oxide.