Filtros de fibra de vidrio TCLP
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
66256 66257 66258 60076
513-0024EA 146 EUR
513-0024 513-0025 513-0026 PALL60076
Filtros de fibra de vidrio TCLP
Filtros Filtros de fibras de vidrio
Filtro de fibra de vidrio borosilicato sin ligantes con baja proporción de sustancias extraíbles. Adecuados para el método 1311 EPA Toxicity Characteristics Leading Procedure y prefiltración de muestras contaminadas para HPLC.
  • Reduce los costos de filtración y las obstrucciones prematuras al filtrar soluciones difíciles de filtrar o altamente contaminadas
  • Extiende la vida útil del filtro y reduce los cambios finales de filtro con prefiltros de alta capacidad
  • Elimina la contaminación de la muestra, la fibra de vidrio de borosilicato sin aglutinantes no