Filtros Pallflex®
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7194 7200 7201 7204 7205 7217 7219 7223 7224 7203 7221 7222 7202 XQ250ETDS0150 7202D
516-7985EA 66.2 EUR
516-7985 516-7991 516-7992 516-7995 516-7996 516-8008 513-0034 516-8014 516-8015 513-0029 513-0035 516-8013 513-0028 PALLXQ250ETDS0150 PALL7202D
Filtros Pallflex®
Filtros Filtros de fibras de vidrio
Filtros polivalentes, adecuados para una gran variedad de aplicaciones en el control del aire.
  • Se puede utilizar para aplicaciones de alta temperatura.
  • Ideal para pruebas de emisiones de diésel y otras emisiones, requeridas por agencias reguladoras ambientales.
Tissuquartz™: Cuarzo puro, sin aglutinante. Retención de aerosoles: 99,9%
Fiberfilm™: Fibras de vidrio de borosilicato resistentes al calor recubiertas con fluorocarbono (TFE). Retención de aerosoles: 96,4%
Emfab™: Microfibras de vidrio de borosilicato reforzadas con tejido de fibra deMore Product Information