Cápsulas filtrantes con membrana Versapor®
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12123 12131 12168
516-7521EA 176 EUR
516-7521 516-7523 514-4093
Cápsulas filtrantes con membrana Versapor®
Filtros Cápsulas de filtro de membrana
Membrana de copolímero acrílico Versapor®, carcasa de PC. Para la prefiltración de partículas líquidas (como el suero) antes de la filtración de esterilización final y para la filtración final no crítica.