Unidades de filtrado por presión, Sartolab® P20 y P20 Plus
Proveedor: Sartorius
18072-D 18068-D 18075-D 18091-D 18089-D 18090-D 18092-D 18076-N
517-0022EA 66 EUR
517-0022 517-0009 517-0007 514-1300 514-1298 514-1299 514-1301 517-0021
Unidades de filtrado por presión, Sartolab® P20 y P20 Plus
Filtros Cápsulas de filtro de membrana
Unidades listas para su uso que, acopladas a una bomba de membrana o a una bomba de tubo, esterilizan de forma rápida y fiable de 100 a 10000 litros de medios y soluciones acuosas.
  • Purga de aire con membrana de PTFE
Membrana de acetato de celulosa/PES, P20 Plus con prefiltro de fibra de vidrio; carcasa de PC, estéril.
Holdup volume:
- Sartolab® P20: 1 ml
- Sartolab® P20 Plus: 1,2 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 1 ml
Filtration Range:
- Sartolab® P20: 100 to 5000 ml
- Sartolab® P20 Plus: 100 to 10000 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 100 to 10000 ml
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Presión máx. 4 bar 4 bar 4 bar
Entrada/salida conexión Female luer-lock/hose barb Hose barb/hose barb Female luer-lock/male luer-lock