Unidades de filtrado por presión, Sartobran®-P
Proveedor: Sartorius
5235306D8-OO-A 5235307H7-OO-A 5235307H9-SS-A 5235307H8-SO-A 5235306D9-OO-A 5235306D9-SS-A 5235307H0-SS-V 5235307HS-FF-M 5235307H7-HH-A 5232107H1----P
515-0162EA 866 EUR
515-0162 515-0164 515-0259 515-0256 515-0163 515-0250 515-0253 515-0260 SARP5235307H7-HH-A SARP5232107H1----P
Unidades de filtrado por presión, Sartobran®-P
Filtros Cápsulas de filtro de membrana
Para el filtrado de soluciones con contenido proteico. Compatible con soluciones acuosas de pH 4 a 8 y la mayoría de alcoholes e hidrocarburos.
  • Integridad probada
Soporte de PP, membrana de acetato de celulosa de doble capa, esterilizable en autoclave.
Presión máx.: 4 bar a 20 °C.
También disponible con corona sanitaria bajo pedido.
Also available with sanitary flange on request.