Cápsulas de filtración de muestras de agua subterránea, GWV
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12020 12179 12180
516-7508EA 664 EUR
516-7508 516-7533 516-7534
Cápsulas de filtración de muestras de agua subterránea, GWV
Filtros Cápsulas de filtro de membrana
Las cápsulas GWV High Capacity están diseñadas para la preparación de muestras de agua subterránea para el análisis de metales disueltos. Certificado de análisis para 42 metales impresa en cada envase.
  • Cumple los requisitos de filtrado de la Agencia de protección ambiental (EPA) de EE. UU. para el filtrado de 0,45 µm
  • Reduce la necesidad de cambiar el filtro frecuentemente cuando se filtran aguas subterráneas cargadas de partículas o lodo y asegura un filtrado rápido
  • GWV proporciona 5 veces el área de filtrado de los filtros convencionales de 142 mm
Membrana GWV (copolímero acrílico en un soporte sin tejido) en una carcasa de polipropileno.