Filtro superior para frascos, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
DS0320-2545 DS0320-5033 DS0320-5045
516-0577EA 193 EUR
516-0577 513-3203 516-0578
Filtro superior para frascos, Nalgene®
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
PS, embudos de filtración al vacío con tapa de botella reutilizables adecuados para filtración analítica o estéril, con vacío o presión.
  • Con graduación y rosca
  • Placa de soporte de membrana extraíble
  • Adaptador para tubos de PP
513-3203: para cuello de 33 mm
516-0578, 516-0577: para cuello de 45 mm
PP tubing adapter
513-3203: for neck size 33 mm
516-0578: for neck size 45 mm
Información para pedidos: The filter is not included and has to be ordered separately. It should have a diameter of 47 - 50 mm.