Cápsulas HEPA
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Versapor®
514-4092EA 179 EUR
514-4092
Cápsulas HEPA
Filtros Filtros de ventilación
  • Se pueden utilizar para el prefiltrado de líquidos sin esterilización
Membrana: Versapor®; Carcasa: PP.
Garantiza aire libre de partículas con una retención del 99,97% de aerosol DOP de 0,3 µm (ASTM D 2986-71).