Cápsula de filtración AcroPak™ 300
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12082 12085
515-0143EA 268 EUR
515-0143 PALL12085
Cápsula de filtración AcroPak™ 300
Filtros Cápsulas de filtro de membrana
Aplicaciones de venteo con alta velocidad de flujo de aire. También apto para el filtrado de disolventes agresivos.
  • 100% de integridad probada
Membrana hidrofóbica de PTFE, carcasa de PP.