Venting filters, Acro® 50
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
A50V002P2NV A50V002P2
514-4228EA 2410 EUR
514-4228 514-4227
Venting filters, Acro® 50
Filtros Filtros de ventilación
Estos filtros son ideales para la ventilación de biorreactores, tanques de fermentación y bombonas o purga de gas estéril de recipientes de cultivo. Ideal para acoplarse a sistemas desechables que necesitan someterse a radiación gamma.
  • Se conecta fácilmente a mangueras de varios tamaños en línea o como filtro final
  • Su peso liviano evita que se doblen los tubos
  • Excelente para sistemas desechables
  • Elimina la necesidad de validación de limpieza
Membrana Emflon® II (PVDF hidrófobo); carcasa PP
Economical, disposable depth filter for venting applications or sterile gas delivery. Prevents the passage of aerosols, protecting equipment and staff.
Aerosol retention: 99,97% 0,3 µm (DOP) at 32 l/min/100 cm²