Lavaojos
Proveedor: ORKLA CARE AB
7200 7221 720300 725200 7205
118-0001EA 18.6 EUR
118-0001 111-0164 111-0165 118-0153 118-0248
Lavaojos
Suministros de primeros auxilios Estaciones de lavado de ojos
Solución de cloruro sódico isotónica, estéril y tamponada para el lavado de ojos tras un accidente. Disponible para un solo uso, en versión de bolsillo (235 ml) o montado en pared (500 ml). La botella se abre automáticamente al desenroscarla del soporte, por lo que deberá utilizarse al instante.
  • Abertura fácil y rápida
  • La copa ocular está protegida del polvo y actúa como un dispositivo de apertura
  • Flujo abundante para un lavado eficaz: la copa ocular de la botella canaliza el líquido hacia el ojo, evitando el derrame innecesario de la solución
  • Neutraliza el valor de pH
Fecha de caducidad: 4 años si no se abre el recipiente.
* El soporte para botella se suministra sin solución para lavado de ojos.