VWR®, Mantas anti-incendios
Proveedor: VWR Collection
118-1105EA 63.4 EUR
118-1105 118-1106 118-1107
VWR®, Mantas anti-incendios
Suministros de primeros auxilios Mantas contra incendios
Fabricadas en material compuesto, consta de dos capas de fibra de vidrio y una lámina de aluminio retardante de llama. Eficaz acción extintora y de protección. Para extinguir y sofocar fuegos relativamente pequeños. Estas mantas no contienen amianto, para proteger el medio ambiente.
  • Resistentes a temperaturas de hasta 550 °C
  • Almacenamiento seguro y libre de polvo en una caja de plástico etiquetada en tres idiomas (alemán, inglés y francés)
  • Se puede montar en la pared
  • Se despliega rápidamente con dos cuerdas de apertura
BS EN 1869
Certificaciones: BS EN 1869