Kits de primeros auxilios
Proveedor: SAFETY FIRST AID GROUP LTD
R10S K20T R20S K50T R50S K20H K50H
118-0132EA 41.8 EUR
118-0132 118-0122 118-0134 118-0130 118-0135 118-0121 118-0129
Kits de primeros auxilios
Suministros de primeros auxilios Kits de primeros auxilios
El contenido de los siguientes botiquines de primeros auxilios cumple con los requisitos especificados en el Código de prácticas aprobado por HSE. El código de práctica establece que 'Un empleador debe hacer una evaluación de las necesidades de primeros auxilios apropiadas a las circunstancias de cada lugar de trabajo'. Para ayudar en la selección del kit apropiado, las proporciones de los empleados se proporcionan como orientación proporcionada por la Asociación Comercial de Atención Médica Británica.
Información de suministro: All kits are supplied with a first aid guidance leaflet.