Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Proveedor: Corning
354488 356488
734-0162EA 111 EUR
734-0162 734-0293
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Matraces Matraces de cultivo de células
PS, recubierto con gelatina porcina, estéril, apirogénico.
  • El sustrato de gelatina mejora la sujeción de diversos tipos de células normales y transfectadas
  • El pretratamiento con gelatina evita una larga preparación de muestra, con lo que se ahorra tiempo y dinero
  • La consistencia entre lotes asegura resultados reproducibles
La red de células de gelatina Corning® BioCoat™ proporciona un sustrato que facilita la fijación y el crecimiento durante el cultivo de diversos tipos de células. La gelatina se suele utilizar en el cultivo de células normales y transfectadas, lo que incluye células endoteliales vasculares, musculares, madre embrionarias (ES) y teratocarcinomatosas F9. La gelatina es una mezcla heterogénea de proteínas hidrosolubles derivadas de la hidrólisis del colágeno. Aplicaciones: sujeción y siembra de células endoteliales vasculares (por ejemplo, células BME, BAEC, ES), mioblastos C2C12 y mioblastos MM14, cultivo de células teratocarcinomatosas F9 normales y transfectadas para estudios de expresión génica y cultivo de HUVEC para la expresión de E-selectina y la inducción de VEGF.