Frascos para cultivo celular, Falcon®
Proveedor: Corning
353014 353018 353024 353028 353082 353108 353109 353112 353009 353133 353107 353110 353135 353136 353138 353139 355000 355001
734-0009EA 298 EUR
734-0009 734-0010 734-0012 734-0014 734-0031 734-0044 734-0045 734-0047 734-0962 734-0965 734-0043 734-0046 734-0049 734-0050 734-0957 734-1031 734-0266 734-0267
Frascos para cultivo celular, Falcon®
Matraces Matraces de cultivo de células
PS, tratado para el crecimiento de células de tejidos, estéril, apirogénico.
  • Graduaciones volumétricas impresas de fácil lectura, y zona para escritura
  • Las tapas con venteo, tienen una membrana hidrofóbica de 0,2 µm
  • El cómodo envase de estilo médico asegura que se mantenga la esterilidad de los frascos
El tratamiento para el crecimiento de células de tejidos con gas plasma en vacío, asegura que la sujeción, la siembra y el crecimiento celular sean óptimos.
Barcoded (robotics/automation compatible).
Precaución: NOTE: Culture area and capacity are nominal.