Frascos para cultivo celular Corning® Primaria™
Proveedor: Corning
353824 353810
734-0076EA 433.7 EUR
734-0076 734-0074
Frascos para cultivo celular Corning® Primaria™
Matraces Matraces de cultivo de células
PS, tratado para el crecimiento de células de tejidos, estéril, apirogénico.
  • La química de superfice de cultivo de tejido contiene nitrógeno que mejora la sujeción, la siembra y el crecimiento de muchas células o líneas celulares primarias
  • Las tapas con venteo, tienen una membrana hidrofóbica de 0,2 µm
  • Ópticamente transparente y sin requerimientos especiales de almacenamiento
  • Práctico envase despegable
La compleja superficie del material para cultivo Corning® Primaria™ es homogénea y estable, y se utiliza para mejorar la sujeción y la diferenciaciónMore Product Information