VWR®, Matraz Erlenmeyer
Proveedor: VWR Collection
214-1130EA 111 EUR
214-1130 214-1131 214-1132 214-1133 214-1134 214-1136 214-1137 214-1170 214-1171 214-1172 214-1174 214-1175 214-1173 214-0248 214-0471 214-0472
VWR®, Matraz Erlenmeyer
Matraces Matraces Erlenmeyer
Vidrio borosilicato de grado 3.3, transparente.
  • Con cuello estrecho o ancho, con reborde
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
An economical alternative for a wide range of laboratory applications. Flasks have flared rim with markings for approximate volume graduations and a white labelling area.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certificaciones: ISO 1773 (boca estrecha), DIN ISO 24450 (boca ancha).