Matraces Erlenmeyer, cuello ancho con tapones de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4108-0125 4108-0250 4108-0500
214-7202EA 112 EUR
214-7202 214-7203 214-7204
Matraces Erlenmeyer, cuello ancho con tapones de rosca, Nalgene®
Matraces Matraces Erlenmeyer
PC, trasparente con tapa a rosca de PP.
  • Robustos. Son más seguros que los matraces de vidrio para utilizarlos en agitadores
  • Matraces y tapas autoclavables. El autoclavado repetido puede disminuir la resistencia mecánica de los matraces y perder nitidez
  • Tapones de rosca sin juntas adicionales, evitan la contaminación
Adecuados para la preparación y conservación de medios de cultivo, para una variedad de procedimientos de cultivo.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Certificación ambiental NAR Certificate of Retirement IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)