Matraces de Erlenmeyer, cuello ancho con tapones de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4109-0125 4109-0250 4109-0500 4109-1000
214-7222EA 119 EUR
214-7222 214-7223 214-7224 214-7225
Matraces de Erlenmeyer, cuello ancho con tapones de rosca, Nalgene®
Matraces Matraces Erlenmeyer
PMP (TPX), translúcidos con tapón a rosca de PP.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de hasta 150 °C (hasta 170 °C por cortos periodos de tiempo), autoclavable
  • Buena permeabilidad a microondas
Ideal para preparación y conservación de medios de cultivo.