Matraces Erlenmeyer, desechables, con tapón de rosca, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4113-0250 4113-0500 4113-2000 4113-0125 4113-1000
214-0140EA 155 EUR
214-0140 214-0141 214-0142 214-1927 214-1928
Matraces Erlenmeyer, desechables, con tapón de rosca, Nalgene®
Matraces Matraces Erlenmeyer
PETG, transparente, con tapón de rosca de HDPE.
  • Tapa a rosca de HDPE hermética, que se puede abrir parcialmente con un cuarto de giro para el venteo
  • Envasados individualmente para facilitar el almacenamiento y la manipulación
  • Disminuyen el riesgo de contaminación cruzada
Estos matraces de con deflector Erlenmeyer desechables y estériles reducen el riesgo de contaminación cruzada. Son la solución perfecta para cultivos en agitación y suspensión, y para la elaboración o el almacenamiento de medios. Graduaciones en relieve para lectura aproximada de los contenidos.