Matraces Erlenmeyer con tapón de rosca, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
218033653 218035457 218034452 218032451
214-0190EA 41.4 EUR
214-0190 201-0376 214-0457 214-0456
Matraces Erlenmeyer con tapón de rosca, DURAN®
Matraces Matraces Erlenmeyer
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® incoloro con tapa de rosca roja de PBT.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Graduados con lectura aproximada de contenido y recuadro para rotular. Rosca recubierta con PTFE garantiza la total estanqueidad de los frascos.
Identificación del lote Retrace code impreso en cada producto.