Matraces Erlenmeyer con deflectores, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4110-0250 4110-0500 4110-1000 4110-2000
710-4101EA 97.6 EUR
710-4101 710-4102 710-4103 710-4104
Matraces Erlenmeyer con deflectores, Nalgene®
Matraces Matraces Erlenmeyer
PC, transparente.
  • Resistencia térmica de −135 a +135 °C
  • A prueba de roturas con alta fuerza mecánica
  • Buena resistencia química, aunque no son adecuados para solventes, ácidos fuertes o soluciones alcalinas
Con 4 deflectores integrados en la base. Asegura un excelente mezclado de líquidos o cultivos microbiológicos. Tasas de crecimiento de E. coli y S. cerevisiae comparables a las de matraces de vidrio. Los matraces de 500 y 1.000 ml tienen un cuello recto que admite casquetes estándar de 38 mm de plástico o acero inoxidable.