Matraz Erlenmeyer con tapones de rosca
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
03025137 03025149 03025158 03025170
214-1206EA 36.8 EUR
214-1206 214-1210 214-1214 214-1216
Matraz Erlenmeyer con tapones de rosca
Matraces Matraces Erlenmeyer
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, incoloro, con rosca DIN y cierre PBT rojo.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Con graduación para lectura aproximada del volumen y área de marcado. Tapas a rosca con juntas recubiertas de PTFE.