Matraces Erlenmeyer, cuello estrecho con conector estándar
Proveedor: KARTELL
1460 1461 1462 1463 1464 1465
214-0132EA 4.1 EUR
214-0132 214-0133 214-0134 214-0135 214-0136 214-0175
Matraces Erlenmeyer, cuello estrecho con conector estándar
Matraces Matraces Erlenmeyer
PP, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia térmica 121 °C (hasta 20 minutos), hasta 100 °C en exposición prolongada
  • Superficies lisas que permiten una limpieza sencilla y rápida
Con graduación en relieve. Autoclavable. Sin tapón, esmerilado normalizado.