Frascos para medios de cultivo, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
214512405 214513907 214514406 214515402 214516604 214517309 217732403 217733905 217734404 217735409
391-0522EA 39.2 EUR
391-0522 391-0524 391-0526 391-0528 391-0530 391-0532 391-0542 391-0544 391-0546 391-0548
Frascos para medios de cultivo, DURAN®
Frascos Frascos de medios
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Dilatación térmica mínima, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Con reborde o cuello recto para casquetes metálicos. Volumen impreso y área de marcado.