Botellas y matraces de cultivo, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
214212402 214213201 217712401 217713209 217713603 217714402 217715407 217716309 217713903
391-0210EA 36.4 EUR
391-0210 391-0215 391-0260 391-0265 391-0270 391-0280 391-0285 391-0290 391-0275
Botellas y matraces de cultivo, DURAN®
Matraces Frascos de cultivo
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® incoloro.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Dilatación térmica mínima, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Botellas y matraces de cultivo (forma Erlenmeyer) con borde recto, adecuadas para casquetes Kapsenberg o tapas metálicas (disponibles por separado).