Botellas de cultivo (botellas Meplat), planas
Proveedor: RIXIUS
10600005022OSV 10601005022OSV 1-0601-0250-28 1-0601-0250-22 1-0601-0500-28 1-0601-1000-28 1-0601-0100-22 10600010022OSV 10600025022OSV 1-0600-0050-22 1-0600-0100-22 1-0600-0250-22 1-0601005022 1-0601-010022W 1-0601-025022W 1-0601-025028W 1-0601-050028W 1-0601-100028W
RIXI10600005022OSVEA 104 EUR
RIXI10600005022OSV RIXI10601005022OSV RIXI1-0601-0250-28 RIXI1-0601-0250-22 RIXI1-0601-0500-28 RIXI1-0601-1000-28 RIXI1-0601-0100-22 215-4665 215-4666 215-4738 215-4739 215-4740 215-4741 215-4742 215-4743 215-4744 215-4745 215-4746
Botellas de cultivo (botellas Meplat), planas
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio transparente o ámbar con o sin tapa negra PP.
  • Buenas propiedades químicas y físicas
  • Para aplicaciones que no impliquen altas tensiones térmicas
  • Octagonal, forma plana con rosca redonda según DIN 168
Ideal para aplicaciones que impliquen el cultivo de células. De color ámbar para proteger los materiales sensibles a la luz.