Cell culture flasks with standard or filter caps, CELLSTAR®
Proveedor: Greiner Bio-One
658170_120 690160_200 660175_50 690170_200 658175_120 661175_40 661160_40 660160_50 690175_200
391-3106EA 203 EUR
391-3106 391-3103 391-3148 391-3104 391-3146 392-0013 392-0012 391-3109 391-3143
Cell culture flasks with standard or filter caps, CELLSTAR®
Matraces Matraces de cultivo de células
PS, estériles.
  • Adhesión celular mejorada gracias al tratamiento físico de la superficie
  • La tapa del filtro de fácil apertura garantiza un intercambio de gases óptimo y minimiza el riesgo de contaminación
  • Las crestas apilables en la parte superior del matraz facilitan su apilamiento y garantizan que se mantenga firme en la incubadora
  • Graduado en ambos lados para facilitar el llenado
  • La elección del diseño plano o de perfil alto del matraz de 175 cm² permite la variabilidad del volumen del medio
Estos matraces estándar para cultivo celular seMore Product Information