Cell culture flasks for automated systems, CELLSTAR® AutoFlask™
Proveedor: Greiner Bio-One
779160_100 779190_100
392-0017EA 823 EUR
392-0017 392-0088
Cell culture flasks for automated systems, CELLSTAR® AutoFlask™
Matraces Matraces de cultivo de células
PS, estériles.
  • Compatible con una amplia gama de sistemas de cultivo celular y manipulación de líquidos
  • El septo de entrada múltiple pre-ranurado asegura la esterilidad del contenido del matraz durante todo el procesamiento
  • La bolsa de centrifugación permite la separación de las células del sobrenadante en el matraz
  • El filtro hidrófobo integrado facilita el intercambio de gases durante el cultivo celular
  • La codificación por colores permite una fácil identificación del AutoFlask de cultivo celular (rojo) y del AutoFlask de cultivo en suspensión (blanco)