Kit de conjunto de eje para matraces Celstir®
Proveedor: DWK Life Sciences
356886 356878 356883 356885 356888 356874 356891 356880 356877
734-3156EA 196 EUR
734-3156 734-3152 734-3154 734-3155 734-3157 734-3150 734-3158 734-3153 734-3151
Kit de conjunto de eje para matraces Celstir®
Imánes de agitación Ejes de agitación
Un eje de acero inoxidable e irrompible para sustituir el mango de vidrio que se incluye con los matraces Celstir®. Éste puede colocarse en el Celstirs® existente.