Matraces centrífugos de microesferas, Magna-Flex®, WHEATON®
Proveedor: DWK Life Sciences
356831 356830 356832 356834 356837 356839
734-3001EA 542 EUR
734-3001 734-3000 734-3002 734-3003 734-3004 734-3005
Matraces centrífugos de microesferas, Magna-Flex®, WHEATON®
Matraces Matraces centrífugas
Vidrio de borosilicato.
  • Dos grandes brazos laterales con cierre de tapón de rosca permiten un sencillo muestreo
  • Las unidades de 500 ml y superiores tienen brazos laterales de 45 mm que se utilizan para la ventilación, la entrada y salida de medios, como puerto de inoculación, sonda pH, etc
  • Todos los matraces se han diseñado de forma proporcionada para disponer de una cámara libre con una relación de 1:1 o superior
  • La clavija desmontable de acero inoxidable inmoviliza el rotor durante la manipulación o decantación para evitar daños en las células o en las