Matraz agitador Celstir® de cuatro brazos laterales, WHEATON®
Proveedor: DWK Life Sciences
356984 356987
734-3190EA 1870 EUR
734-3190 734-3191
Matraz agitador Celstir® de cuatro brazos laterales, WHEATON®
Matraces Matraces centrífugas
Vidrio de borosilicato.
Este matraz centrífugo de microesferas está hecho de vidrio de borosilicato, incluye un tapón revestido de goma y un fluropolímero, tiene un movimiento de agitación constante y se puede esterilizar por completo en autoclave.