Tapones, ERLENMEYER-CAP
Proveedor: LUDI
184115393 184115391 184115392
391-0951EA 48.6 EUR
391-0951 LUDI184115391 LUDI184115392
Tapones, ERLENMEYER-CAP
Tapas Tapones de botellas
Aluminio, anodizados.
  • Resortes fabricados de acero de níquel cromado
  • Abrazadera de resorte contra la pared exterior del recipiente
  • Esterilizables en autoclave