Vacuum filtering flasks, Büchner, with KECK™ assembly set, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211946854 211947353 211948658 211948855 211949157 212042452 212043654 212044453 212045458 212046351
511-0325EA 229 EUR
511-0325 511-0326 511-0327 511-0328 511-0329 511-0330 511-0331 511-0332 511-0333 511-0334
Vacuum filtering flasks, Büchner, with KECK™ assembly set, DURAN®
Matraces Matraces de filtro
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® incoloro.
  • Hasta 2000 ml en forma de Erlenmeyer, desde 3000 ml en forma de botella
  • Conjunto de montaje incluido con conexión de manguera extraíble, tornillo y sellos
  • Cumple "Normas de seguridad de equipos y productos"
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Resistentes al vacío.
DIN 12476 and ISO 6556 (only erlenmeyer shape)
Certificaciones: ISO 6556 (Forma Erlenmeyer)
DIN 12475 (Forma de botella)