Matraces de filtración con brazo lateral, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
DS4101-1000 DS4101-2000
516-0580EA 70.6 EUR
516-0580 215-8248
Matraces de filtración con brazo lateral, Nalgene®
Matraces Matraces de filtro
PP, blanco.
  • La colocación del tubo en un ángulo de 45° evita un posible vuelco
  • El adaptador dentado acepta tubos de 6,4 a 9,5 mm de diámetro interno
  • Área de escritura ovalada
  • 215-8248 está graduado
Moldeado en una sola pieza para soportar el vacío completo a 30 in. Hg.