Aparato de filtración según Witt, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
247304603 247305702 247306107 247314604 247315703
511-4210EA 342 EUR
511-4210 511-4220 511-0135 511-4211 511-4222
Aparato de filtración según Witt, DURAN®
Embudos Embudos de filtración Sistema de filtros de vidrio
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® incoloro.
  • Tapa con zócalo NS
  • Tapa y aparato con brida plana
  • Muy buena resistencia química y a altas temperaturas.
  • adecuado para su uso bajo vacío
Complete with interchangeable Lid and KECK™ assembly set.