Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection
Proveedor: DWK Life Sciences
211916802 211917301 211918803 211919105 212012409 212013602 212014401 212015406 212016308 211918606
519-4217EA 236 EUR
519-4217 519-4216 511-0218 511-0133 215-1011 215-1013 215-1018 215-1010 519-4140 511-0217
Vacuum filtering flasks, Büchner, with glass hose connection
Matraces Matraces de filtro
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente.
  • Hasta 2.000 ml en la forma Erlenmeyer, desde 3.000 ml en la forma de botella
  • Conexión de manguera con tubo de 11 mm Ø
Resistente al vacío.
ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certificaciones: ISO 6556 (Forma Erlenmeyer)
DIN 12475 (Forma de botella)