Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211833603 211834402 211835407 211836309 211936804 211937303 211938608 211938805 211939107
519-4132EA 45.9 EUR
519-4132 519-4133 519-4134 519-4135 519-4231 519-4232 519-4233 519-4234 519-4235
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm socket, DURAN®
Matraces Matraces de filtro
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® incoloro.
  • Hasta 2000 ml en forma de Erlenmeyer, desde 3000 ml en forma de botella
  • Toma de tierra para alojar tubos de vacío de 15 a 18 mm de Ø externo (por ejemplo, 6×5 u 8×5 mm)
  • Cumple las 'Normas de seguridad de equipos y productos’
Resistente al vacío. Los frascos para filtración con toma han hecho el trabajo en laboratorios de preparación y analíticos más fácil y simple y además han reducido el riesgo de accidentes.
DIN 12476 and ISO 6556 (only Erlenmeyer shape)
Certificaciones: ISO 6556 (Forma Erlenmeyer) DIN 12475 (Forma de botella).