Matraces para índice de yodo sin cuello y con tapón hueco de vidrio
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
03026037 03026049 03026058 03026052 03026070
201-1261EA 17.8 EUR
201-1261 201-1262 201-1263 201-1038 201-1039
Matraces para índice de yodo sin cuello y con tapón hueco de vidrio
Matraces Frascos para yodo
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Graduación de volumen para permitir una lectura aproximada del contenido y área de marcado.