Matraces de fondo redondo con boca esmerilada estándar
Proveedor: VITLAB
107897 107797 107997
214-1422EA 125 EUR
214-1422 214-1421 214-1423
Matraces de fondo redondo con boca esmerilada estándar
Matraces Matraces de fondo redondo
PFA, translúcido.
  • Muy buena resistencia química
  • Excelente resistencia térmica de −270 a +250 °C
  • Autoclavables
Se pueden utilizar como matraz de seguridad para rotavapores.