Matraces esféricos de fondo plano, cuello estrecho o ancho, con reborde, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
217111708 217112404 217113606 217114405 217115401 217116406 217116809 217117102 217117308 217117608 217118604 217312409 217313602 217314401 217315406 217316308 217316402
214-3105EA 18.9 EUR
214-3105 214-3110 214-3115 214-3120 214-3125 214-3130 214-3135 214-3140 214-3145 214-0144 214-0145 214-3210 214-3215 214-3220 214-3225 214-0147 214-3230
Matraces esféricos de fondo plano, cuello estrecho o ancho, con reborde, DURAN®
Matraces Matraces de fondo plano
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® incoloro.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Con graduación impresa y área de marcado. Cuello de 65 mm de diámetro y reborde.
* Non-DIN ISO size.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certificaciones: DIN ISO 1773 (cuello estrecho)
DIN ISO EN 24450 (cuello ancho)