Matraz de evaporación
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
03042937 03042949 03042958 03042970 03042973 03042976 03042928 03044037 03044028 03044049 03044058 03044070 03044073 03044076 03041422 03041410 03041413 03041428
201-0324EA 25.5 EUR
201-0324 201-0325 201-0326 201-0327 201-0328 531-9127 201-0323 531-0832 531-0831 531-0833 531-0834 531-0828 531-0829 531-0830 LENZ03041422 LENZ03041410 LENZ03041413 LENZ03041428
Matraz de evaporación
Matraces Matraces de rotavapor
DURAN® vidrio de borosilicato transparente o revestido en plástico.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Con boca esmerilada NS 29/32, forma de pera, centrada, de pared gruesa. Adecuada para todos los evaporadores rotativos estándar. Con zona blanca para rotular.