Matraz colector
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
03063558 03063570 03063573 03063537 03063549 03064037 03064049 03064058 03064070 03064073 03064076 03064079
531-9144EA 55.2 EUR
531-9144 531-9145 531-9146 531-9142 531-9143 531-0825 531-0826 531-0827 531-0821 531-0822 531-0823 531-0824
Matraz colector
Matraces Matraces de rotavapor
DURAN® vidrio de borosilicato transparente o revestido en plástico.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Boca esférica KS 35/20, centrada, apto para todos los rotavapores.